Description
- Équipé de 96 buses d’injection
- Équipé d’une connexion pour le séchage à l’air chaud
- Dégagement vertical : 170 mm
- Distribution de poudre impossible
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Tubes à centrifuger, flacons, tubes à essai pour collecteurs de fractions ou tubes d’échantillonnage automatique |
| Quantité | 1/boîte |
| Profondeur (métrique) | 475 mm |
| Comprend | Dégagement de l’unité d’injection |
| Type de produit | Panier supérieur |
| Hauteur (métrique) | 260 mm |
| Largeur (métrique) | 531 mm |