Learn More
Miele Professional™ Panier supérieur
Code produit 15385697 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
141 x 528 x 525mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15385697 141 x 528 x 525mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15385697 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 12642640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    825.00€
    685.00€ / 1 pièces
    Économisez 140.00€
    16% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Panier supérieur A 100 pour un chargement optimal des modules ou inserts d’injecteurs
  • Panier supérieur avec deux connexions de module
  • pour maintenir jusqu’à 2 modules ou inserts d’injecteurs
  • Fermeture automatique des raccordements lorsqu’ils ne sont pas utilisés
  • Hauteur de chargement avec module avec supports en plastique 190 mm
  • Dégagement : largeur 489, longueur 440 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Panier
Type de rack Panier supérieur pour le traitement optimal des modules à injection
À utiliser avec (équipement) PG 8583/PG8593
Comprend Deux tuyaux d'amarrage, vannes d'amarrage auto-étanches
Dimensions (L x l x H) 141 x 528 x 525mm