Learn More
Miele Professional™ Panier supérieur, réglable en hauteur
Code produit 15443873 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
206 x 528 x 527mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) unitSize
15443873 206 x 528 x 527mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15443873 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 12645590
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panier supérieur, réglable en hauteur, pour un chargement optimal des inserts
  • Largeur 475 mm, profondeur 443 mm
  • Avec bras de pulvérisation intégré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Panier
Type de rack Panier supérieur pour le traitement optimal des modules à injection
À utiliser avec (équipement) PG 8583/PG8593
Comprend Ouverture frontale, bras de pulvérisation intégré
Dimensions (L x l x H) 206 x 528 x 527mm