Learn More
Miele Professional™ Panier supérieur, réglable en hauteur
Code produit 15415464 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Protection de sonde acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15415464 Protection de sonde acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15415464 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 12645600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    518.36€
    494.00€ / 1 pièces
    Économisez 24.36€
    4% de réduction
Expédition estimée: 14-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panier supérieur, réglable en hauteur, pour un chargement optimal des inserts
  • Largeur 475 mm, profondeur 443 mm
  • Avec bras de pulvérisation intégré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Protection de sonde acier inoxydable
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) PG 8583/PG8593
Profondeur (métrique) 527 mm
Type de produit Panier supérieur
Hauteur (métrique) 206 mm
Largeur (métrique) 528 mm