Learn More
Miele Professional™ Panier supérieur
Code produit 15400575 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
2 plateaux à mailles DIN1 plateau à mailles SPRI
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15400575 2 plateaux à mailles DIN1 plateau à mailles SPRI 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15400575 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 12664750
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Panier supérieur A 103 pour un chargement optimal des inserts
  • Dégagement vertical : 95 mm, largeur 505 mm, profondeur 472 mm
  • Particulièrement adapté au retraitement des plateaux en maille DIN
  • Convient également à d’autres applications avec des articles de faible hauteur
  • Avec bras de p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Panier supérieur
Couleur Acier inoxydable
Capacité 2 plateaux à mailles DIN1 plateau à mailles SPRI
À utiliser avec (équipement) Laveurs-désinfecteurs, laboratoire
Profondeur (métrique) 528 mm
Hauteur (métrique) 133 mm
Largeur (métrique) 528 mm