Description
- Convient aux verreries à col étroit et de laboratoire
- Dégagement vertical : 170 mm
- Équipé d’une connexion pour le séchage à l’air chaud
- Distribution de poudre impossible
Spécification
Spécification
| Couleur | Protection de sonde acier inoxydable |
| Capacité | 33 pièces de verrerie à col étroit |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Verre à col étroit |
| Quantité | 1/boîte |
| Dimensions (L x l x H) | 475 x 531 x 250 mm |
| Profondeur (métrique) | 475 mm |
| Comprend | 33 jets (E351) 4 x 160 mm, 33 clips pour buse 4 x 160 mm (E353) |
| Type de produit | Panier supérieur |
| Hauteur (métrique) | 250 mm |
| Afficher plus |