Learn More
Berthold Technologies Partie supérieure pour les tubes DeWit
Code produit 31777359 Tous les produits Berthold Technologies Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Systèmes d’imagerie
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement)
31777359 Systèmes d’imagerie
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31777359 Fournisseur Berthold Technologies Code fournisseur 5659903
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Partie supérieure pour la platine dans les systèmes d’imagerie NightSHADE pour contenir 18 tubes DeWit pour l’imagerie séquentielle.
  • La platine pour NightSHADE permet l’acquisition séquentielle et programmée de jusqu’à 18 tubes DeWitt (par groupes de trois)
  • Le composant représente la partie supérieure de la platine.
  • Utilisé avec la base de la platine
Spécification
Type Plateau à spécimens
À utiliser avec (application) Imagerie des semis
À utiliser avec (équipement) Systèmes d’imagerie