Learn More
Berthold Technologies Partie supérieure pour les boiras de pétri carrées
Tous les produits Berthold Technologies ProduitsDescription
- La table tournante du NightSHADE permet l’acquisition séquentielle et programmée de jusqu’à 6 plaques de Petri carrées. C’est la partie supérieure de la platine, qui complète la base de la platine.
Specifications
Specifications
| Type | Plateau à spécimens |
| À utiliser avec (application) | Imagerie des semis |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes d’imagerie |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Largeur (métrique) | 100 mm |