Learn More
Heathrow Scientific™ Rack pour congélateur vertical, acier inox
Code produit 16380766 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Boîtes (2 po)
Boîtes (3 po)
Array:
4 x 3
4 x 4
5 x 4
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Array Conditionnement
16380766 Boîtes (3 po) 5 x 4 1 pièce
16340766 Boîtes (2 po) 4 x 3 1 pièce
16350766 Boîtes (2 po) 5 x 4 1 pièce
16370766 Boîtes (3 po) 4 x 4 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16380766 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur HS2862KC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00€
    210.72€ / 1 pièces
    Économisez 33.28€
    13% de réduction
Expédition estimée: 10-03-2027
Le rack pour congélateur vertical stocke les échantillons dans votre congélateur en toute sécurité. Construit à partir de racks en acier inox résistants à la corrosion compatibles avec les principales marques de congélateurs verticaux.
  • Rack pour congélateur vertical
  • Le rack est doté d’une poignée pour faciliter le transfert
  • Des supports de montage robustes assurent que les poignées restent bien en place pour une utilisation facile
  • La tige de verrouillage
Spécification
Description Rack pour congélateur vertical
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Argent
Capacité Boîtes (3 po)
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Positions 1
Forme Rectangulaire
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Boîtes de tubes
Modèle HS2862KC
Nbre de racks 20
Nb par paquet 1 de chaque
Conditionnement Boîte
Longueur (métrique) 55,6 cm
Longueur (impériale) 22 in
Largeur (impériale) 5,5 in
Hauteur (impériale) 16 in
Type de produit Rack de congélateur
Étagères 5
Hauteur (métrique) 40,6 cm
Array 5 x 4
Largeur (métrique) 14,1 cm