Learn More
Eppendorf™ Rack pour congélateur vertical pour modèles U410, HEF U410, U700, CryoCube™ séries F570
Description
MA/PN : K0641-1880
- Support pour 102 mm (4 in) de 50 mm
- Dimensions maximales de la boîte : 133 x 133 mm
- Rack sur tiroir
- Dimensions extérieures du rack (P x L x H) : 562 x 141 x 235 mm (22,1 x 5,6 x 9,3 in)
- Nombre maximal de boîtes par rack : 8 (2 x 4)
- Matériau : aluminium
- Pour congélateur ULT : Premium U410 (max. 15 racks), Premium U700 (max. 25 racks), HEF™ U410 (max. 15 racks), CryoCube™ Série F570 (max. 25 racks), CryoCube Série F740 (5 compartiments, compartiments 1 à 4, max. 24 racks)
- Pour congélateur ULT : Premium U410 et U410 HEF (max. 120 boîtes), Premium U700 (max. 240 boîtes), CryoCube Série F570 (max. 200 boîtes), CryoCube Série F740 (5 compartiments, compartiments 1 à 4, max. 144 boîtes + 5e compartiment)
MA/PN : K0641-1890
- Support pour 76 mm (3 in) de 50 mm
- Dimensions maximales de la boîte : 133 x 133 mm
- Rack sur tiroir
- Dimensions extérieures du rack (P x L x H) : 560 x 141 x 235 mm (22,1 x 5,6 x 9,3 in)
- Nombre maximal de boîtes par rack : 12 (3 x 4)
- Matériau : aluminium
- Pour congélateur ULT : Premium U410 (max. 15 racks), Premium U700 (max. 25 racks), HEF™ U410 (max. 15 racks), CryoCube™ Série F570 (max. 25 racks), CryoCube Série F740 (5 compartiments, compartiments 1 à 4, max. 24 racks)
- Pour congélateur ULT : Premium U410 et HEF U410 (max. 180 boîtes), Premium U700 (max. 360 boîtes), CryoCube Série F570 (max. 300 boîtes), CryoCube Série F740 (5 compartiments, compartiments 1 à 4, max. 384 boîtes + 5e compartiment)
Specifications
Specifications
| Couleur | Gris |
| Capacité | Boîtes de 3 po (12) |
| Matériau | Aluminium |
| À utiliser avec (équipement) | Rack pour congélateur vertical pour les séries U410, HEF U410, U700, CryoCube™ F570 |
| Dimensions (L x l x H) | 560 x 141 x 235 mm (22,1 x 5,6 x 9,3 po) |
| Profondeur (métrique) | 560 mm |
| Type de produit | Rack avec tiroir pour congélateur vertical |
| Hauteur (métrique) | 235 mm |
| Largeur (métrique) | 141 mm |