Learn More
Liebherr™ Congélateur vertical avec étagères
Code produit 17898306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
316 l
499 l
573 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17898306 499 l 1 pièce
17879106 316 l 1 pièce
17888306 573 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17898306 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur FFFSG5501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2880.00€
    2300.00€ / 1 pièces
    Économisez 580.00€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Un stockage en congélateur sécurisé, durable et ultra économe en énergie pour les produits non thermosensibles. Liebherr™ Le congélateur professionnel est conçu pour des applications à usage général avec Liebherr Une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
  • Congélateur vertical professionnel pour stockage général, à accès direct, 1 compartiment
  • Plage de température : -9 °C / -26 °C, classe L1
  • Classe climatique (directive énergétique) : 7
  • Système de refroidissement statique SmartFrost (dégivrage manuel) : Extérieur blanc, intérieur en polystyrène moulé de qualité commerciale
  • Réfrigérant R 290, intensité nominale 2,0 A, 220-240 V/50 Hz/monophasé
  • Contrôleur numérique multifonctionnel avec écran haute résolution et options de connectivité
  • Porte à fermeture automatique < 90° et serrure mécanique, poignée de porte en aluminium
Spécification
Type Congélateur professionnel
Capacité (métrique) 499 l
Gamme de températures -10°C à -26°C
Capteur NTC
Température (point de consigne) -20 °C
Modèle de porte Serrure réversible, auto-fermeuse, installée
No. of Doors 1
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Intérieur Poliestirol moldeado de calidad comercial
Finition externe Recubrimiento en polvo blanco
Étagères 4
Certifications/Conformité ISO 9 001, ISO 14001, CE
Modèle Vertical, FFFsg 5501
Affichage Contrôle tactile, affichage numérique dans la porte
Roulettes Opcional (80 a 100 mm de diámetro).
Couleur Blanc
Type de condenseur Cable sobre tubo de pared trasera de bajo mantenimiento
À utiliser avec (application) Conservation des produits non sensibles
Ports Sexe
Garantie Parts et Main-d’œuvre d’un an
Dégivrage Manuel
Options de surveillance SmartCoolingHub
Ampérage 2,0 A
Type de prise CEE 7/7
Tension 220/240 V
Phase 1, phase unique
Puissance 150 W
Consommation d’énergie 1 234 kWh/a
Compresseur Sans CFC
Réfrigérant R 290