Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur vertical avec étagères
Code produit 17839106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
420 l
571 l
655 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
17839106 571 l 1 pièce
17899096 420 l 1 pièce
17829106 655 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17839106 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur FRFVG5501
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Un réfrigérateur sécurisé, durable et ultra économe en énergie pour les produits non thermosensibles. Liebherr™ Le réfrigérateur professionnel est conçu pour des applications à usage général avec Liebherr Une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
  • Réfrigérateur vertical professionnel pour le stockage général, à accès direct, 1 compartiment
  • Plage de température +3 / +16 °C, Classe M1, avec 3 réglages d'humidité
  • Classe climatique (directive énergétique) : 5
  • Classe d'efficacité énergétique : C
  • Système de refroidissement à air pulsé : Extérieur blanc, intérieur en polystyrène moulé de qualité commerciale
  • Fluide frigorigène R 600a, intensité nominale 2,0 A, 220-240 V / 50 Hz / monophasé
  • Contrôleur numérique multifonctionnel avec écran haute résolution et options de connectivité
  • Porte à fermeture automatique < 90° et serrure mécanique, poignée de porte en aluminium
Spécification
Type Réfrigérateur professionnel
Capacité (métrique) 571 l
Gamme de températures 1°C à 15°C
Capteur NTC
Température (point de consigne) +5 °C
Réfrigérant R 600a
Modèle de porte Réversible, Fermeture automatique avec serrure
No. of Doors 1
Étagères 5
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Finition externe Recubrimiento en polvo blanco
Intérieur En Polypolystyrène de qualité commerciale
Certifications/Conformité ISO 9 001, ISO 14001, CE
Modèle Armoire, FRFvg 5501
Affichage Contrôle tactile, affichage numérique dans la porte
Roulettes Opcional (80 a 100 mm de diámetro).
Couleur Blanc
Type de condenseur Cable sobre tubo de pared trasera de bajo mantenimiento
À utiliser avec (application) Conservation des produits non sensibles
Ports Non
Gamme de produits Performance professionnelle
Garantie Parts et Main-d’œuvre d’un an
Dégivrage Ciclo de apagado temporizado
Options de surveillance SmartCoolingHub
Compatibilité avec Smart View Oui
Compresseur Sans CFC
Ampérage 2,0 A
Type de bouchon CEE 7/7
Tension 220/240 V
Puissance 120 W
Consommation d’énergie 576 kWh/a