Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur de laboratoire vertical à porte vitrée avec étagères
GREENER_CHOICE
Code produit 17859106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
367 l
420 l
588 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17859106 420 l 1 pièce
17858306 367 l 1 pièce
17858296 588 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit 17859106 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur SRFVG4011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3204.16€
    2805.00€ / 1 pièces
    Économisez 399.16€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Un stockage frigorifique sécurisé, précis et ultra économe en énergie, le Liebherr™ Le réfrigérateur de laboratoire à porte vitrée est conçu pour des applications à usage général. Liebherr Une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
  • Réfrigérateur de laboratoire vertical à porte vitrée pour stockage général, à accès direct, 1 compartiment
  • Plage de température : +3 à +16 °C, stabilité en °température : ± 3 °C (testée selon la norme EN60068-3).
  • Extérieur blanc, intérieur en polystyrène moulé de qualité commerciale, réfrigération assistée par ventilateur
  • Fluide frigorigène R 600a, intensité nominale 2,0 A, 220-240 V / 50 Hz / monophasé
  • Contrôleur numérique multifonctionnel avec écran haute résolution et options de connectivité
  • Éclairage intérieur : plafonnier LED
  • Serrure de porte, charnières réversibles, poignée de levier antimicrobienne
Spécification
Type Réfrigérateur de laboratoire
Capacité (métrique) 420 l
Gamme de températures 3°C à 16°C
Capteur NTC
Température (point de consigne) +5 °C
Stabilité de la température ±3 mil
Réfrigérant R 600a
Modèle de porte Verre à fermeture automatique
No. of Doors 1
Étagères 5
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Finition externe Recubrimiento en polvo blanco
Intérieur En Polypolystyrène de qualité commerciale
Certifications/Conformité ISO 9 001, ISO 14001, CE
Modèle Armoire, SRFvg 4011
Affichage Contrôle tactile, affichage numérique dans la porte
Roulettes Non
Couleur Blanc
Type de condenseur Cable sobre tubo de pared trasera de bajo mantenimiento
À utiliser avec (application) Conservation des produits sensibles à la température
Ports 1 x 10 mm de diámetro.
Gamme de produits Performance scientifique
Garantie Parts et Main-d’œuvre d’un an
Dégivrage Ciclo de apagado temporizado
Options de surveillance SmartCoolingHub
Compatibilité avec Smart View Oui
Compresseur Sans CFC
Ampérage 2,0 A
Type de bouchon CEE 7/7
Tension 220/240 V
Puissance 120 W
Consommation d’énergie 431 kWh/a