Learn More
Liebherr™ Congélateur vertical statique haute performance pour usage professionnel
Code produit 17899106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
316 l
499 l
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17899106 499 l 1 pièce
17809116 316 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit 17899106 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur SFFSG5501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4215.00€
    2949.63€ / 1 pièces
    Économisez 1265.37€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Un stockage de congélation sécurisé, précis et ultra économe en énergie, le Liebherr™ Le congélateur de laboratoire est conçu pour des applications à usage général avec Liebherr Une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
  • Congélateur de laboratoire vertical, à extension, section unique
  • Plage de température : -9 °C à -30 °C, ±stabilité de température à 5 °C testée à EN60068-3
  • Extérieur blanc, intérieur en polystyrol moulé de qualité commerciale
  • Réfrigération statique SmartFrost, dégivrage manuel
  • Réfrigérant R 290, puissance de connexion 2,0 A, 220/240 V, 50/1 ph
  • Étagères en treillis métallique
  • Contrôleur numérique multifonctionnel avec affichage haute résolution et options de connectivité
  • Historique des alarmes avec températures min/max, durée, etc.
  • Port d’accès pour capteurs externes
  • Verrou de porte, charnières réversibles, porte auto-fermante avec position 90° dwell, poignée antimicrobienne à levier
  • Option de garantie prolongée de 5 ans disponible dans certains pays
Spécification
Type Congélateur de laboratoire
Capacité (métrique) 499 l
Gamme de températures -10 °C a -30 °C
Capteur NTC
Température (point de consigne) -20 °C
Stabilité de la température ±5 mil
Modèle de porte Serrure réversible, auto-fermeuse, installée
No. of Doors 1
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Intérieur Poliestirol moldeado de calidad comercial
Finition externe Recubrimiento en polvo blanco
Étagères 4
Certifications/Conformité ISO 9 001, ISO 14001, CE
Modèle Vertical, SFFsg 5501
Affichage Contrôle tactile, affichage numérique dans la porte
Roulettes Opcional (80 a 100 mm de diámetro).
Couleur Blanc
Type de condenseur Cable sobre tubo de pared trasera de bajo mantenimiento
À utiliser avec (application) Conservation des produits sensibles à la température
Ports 1 x 10 mm de diámetro.
Garantie 2 ans pièces et main-d’œuvre, 5 ans de garantie prolongée optionnelle
Dégivrage Manuel
Options de surveillance SmartCoolingHub
Ampérage 2,0 A
Type de prise CEE 7/7
Tension 220/240 V
Phase 1, phase unique
Puissance 150 W
Consommation d’énergie 501 kWh/a
Compresseur Sans CFC
Réfrigérant R 290