Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur de laboratoire vertical avec interface
Code produit 17878306 Tous les produits Liebherr Appliances Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
394 l
558 l
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17878306 558 l 1 pièce
17868306 394 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17878306 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur SRFVH5501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4440.00€
    3680.00€ / 1 pièces
    Économisez 760.00€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Un stockage frigorifique sécurisé, précis et ultra-économe en énergie pour les produits thermosensibles. Liebherr™ Le réfrigérateur vertical de laboratoire est entièrement équipé pour les applications de laboratoire avec Liebherr Une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
  • Réfrigérateur de laboratoire vertical, à extension, section unique
  • Plage de température de 3 °C à 16 °C, ± stabilité de température de 2 °C testée à EN60068-3
  • Extérieur blanc, intérieur en polystyrol moulé de qualité commerciale, réfrigération assistée par un ventilateur
  • Réfrigérant R 600a, puissance de connexion 2,0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Contrôleur numérique avec écran couleur tactile et balayage de 2,4 in Affichage couleur tactile et résolution 0,1 °C, verrouillage clavier par mot de passe
  • Connectivité : Interface LAN/WLAN intégrée et enregistreur de données intégré avec port USB
  • Orifice d’accès pour sonde de température externe, thermostat de sécurité additionnel
  • Historique des alarmes avec températures min/max, durée, etc.
  • Éclairage intérieur (réfrigérateur : LED verticale sur le mur gauche, congélateur : LED à l’avant en haut à l’extérieur)
  • Verrou de porte, charnières réversibles, porte auto-fermante avec position 90° dwell, poignée antimicrobienne à levier
  • Roulettes avant avec frein
  • Option de garantie prolongée de 5 ans disponible dans certains pays
Spécification
Type Réfrigérateur de laboratoire
Capacité (métrique) 558 l
Gamme de températures 3°C à 16°C
Capteur PT1000
Température (point de consigne) +5 °C
Stabilité de la température ±2 mil
Réfrigérant R 600a
Modèle de porte Réversible, Fermeture automatique avec serrure
No. of Doors 1
Étagères 4
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Finition externe Blanc revêtu en poudre
Intérieur En Polypolystyrène de qualité commerciale
Certifications/Conformité ISO 9 001, ISO 14001, CE
Modèle Armoire, SRFvh 5501
Affichage 2,4 in Pantalla a color táctil y deslizante en la puerta
Roulettes Avant avec avant le Tous les 100 mm
Couleur Blanc
Type de condenseur Cable sobre tubo de pared trasera de bajo mantenimiento
À utiliser avec (application) Conservation des produits sensibles à la température
Ports 1 x 10 mm de diámetro.
Gamme de produits Precisions scientifiques
Garantie 2 ans pièces et main-d’œuvre, 5 ans de garantie prolongée optionnelle
Dégivrage Ciclo de apagado temporizado
Options de surveillance SmartCoolingHub
Compatibilité avec Smart View Oui
Compresseur Sans CFC
Ampérage 2,0 A
Type de bouchon CEE 7/7
Tension 220/240 V
Puissance 120 W
Consommation d’énergie 171 kWh/a