Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur vertical de pharmacie avec tiroirs
Code produit 17898296 Tous les produits Liebherr Appliances Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
394 l
420 l
558 l
Modèle de porte:
Réversible, Fermeture automatique avec serrure
Verre à fermeture automatique
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Modèle de porte Conditionnement
17898296 558 l Verre à fermeture automatique 1 pièce
17888296 394 l Réversible, Fermeture automatique avec serrure 1 pièce
17848306 420 l Verre à fermeture automatique 1 pièce
17838306 558 l Réversible, Fermeture automatique avec serrure 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17898296 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur HMFVH5511H63
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6011.25€
    5091.41€ / 1 pièces
    Économisez 919.84€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour une conservation au réfrigérateur sécurisée, précise et ultra-écoénergétique des produits pharmaceutiques thermosensibles, Liebherr™ Le réfrigérateur de pharmacie avec tiroirs de rangement est entièrement équipé pour les applications en pharmacie. Liebherr Une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
  • Réfrigérateur de pharmacie vertical, à extension, section unique, conforme à la norme DIN 13277
  • Température réglée à +5 °C, extérieur blanc, intérieur en polystyrol moulé de qualité commerciale, réfrigération assistée par le ventilateur
  • Système flexible de tiroir organisateur pour une vue d’ensemble optimale des articles
  • Ultra-efficace, consommation d’énergie
  • Réfrigérant R 600a, puissance de connexion 2,0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Contrôleur numérique avec écran couleur à balayage tactile de 2,4 in Affichage couleur à balayage & tactile et résolution 0,1 °C, verrouillage par clavier par mot de passe, poignée antimicrobienne à levier
  • Connectivité : Interface LAN/WLAN intégrée et enregistreur de données intégré avec port USB
  • Orifice d’accès pour sonde de température externe, thermostat de sécurité additionnel
  • Des alarmes optiques avancées et un historique d’alarmes avec températures min/max, durée, etc.
  • Éclairage intérieur (réfrigérateur : LED verticale sur le mur gauche, congélateur : LED à l’avant en haut à l’extérieur)
  • Serrure électronique avec télécommande, charnières réversibles, porte auto-fermante avec position d’arrêt à 90° degrés
  • Option de garantie prolongée de 5 ans disponible dans certains pays
Spécification
Type Réfrigérateur pharmaceutique
Capacité (métrique) 558 l
Gamme de températures 5°C
Capteur PT1000
Réfrigérant R 600a
Modèle de porte Verre à fermeture automatique
No. of Doors 1
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Finition externe Blanc revêtu en poudre
Certifications/Conformité ISO 9 001, ISO 14001, CE
Modèle Armoire, HMFvh 5511 H63
Affichage 2,4 in Écran couleur permettant de toucher et de glisser dans la porte
Roulettes Avant avec avant le Tous les 100 mm
Couleur Blanc
Type de condenseur Collier de serrage à faible entretien
Ports 1 x 10 mm de diamètre
Garantie 2 ans pièces et main-d’œuvre, 5 ans de garantie prolongée optionnelle
Dégivrage Hors cycle chronométré
Options de surveillance SmartCoolingHub
Compresseur Sans CFC
Ampérage 2,0 A
Type de bouchon CEE 7/7
Tension 220/240 V
Phase 1, phase unique