Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur vertical de pharmacie avec étagères
Code produit 17889096 Tous les produits Liebherr Appliances Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
394 l
420 l
558 l
Modèle de porte:
Réversible, Fermeture automatique avec serrure
Verre à fermeture automatique
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Modèle de porte Conditionnement
17889096 420 l Verre à fermeture automatique 1 pièce
17819106 394 l Réversible, Fermeture automatique avec serrure 1 pièce
17818306 558 l Réversible, Fermeture automatique avec serrure 1 pièce
17808306 558 l Verre à fermeture automatique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17889096 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur HMFVH4011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4160.00€
    3277.87€ / 1 pièces
    Économisez 882.13€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Un stockage frigorifique sécurisé, précis et ultra-économe en énergie pour les produits pharmaceutiques thermosensibles. Liebherr™ Le réfrigérateur de pharmacie est entièrement équipé pour les applications pharmaceutiques. Liebherr Une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
  • Réfrigérateur de pharmacie vertical, à extension, 1 section, conforme à la norme DIN 13277
  • Température réglée à 5 °C, extérieur blanc, intérieur en polystyrol moulé de qualité commerciale, réfrigération assistée par un ventilateur
  • Réfrigérant R 600a, puissance de connexion 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, ultra-efficace
  • Contrôleur numérique avec écran couleur tactile et balayage de 2,4 in Affichage couleur tactile et résolution 0,1 °C, verrouillage clavier par mot de passe
  • Connectivité : Interface LAN/WLAN intégrée et enregistreur de données intégré avec port USB
  • Orifice d’accès pour sonde de température externe, thermostat de sécurité additionnel
  • Des alarmes optiques avancées et un historique d’alarmes avec températures min/max, durée, etc.
  • Éclairage intérieur : LED verticale sur le mur gauche
  • Verrou électronique avec télécommande, charnières réversibles, porte auto-fermante avec
  • Option de garantie prolongée de 5 ans disponible dans certains pays
Spécification
Type Réfrigérateur pharmaceutique
Capacité (métrique) 420 l
Gamme de températures 5°C
Capteur PT1000
Réfrigérant R 600a
Modèle de porte Verre à fermeture automatique
No. of Doors 1
Étagères 5
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Finition externe Blanc revêtu en poudre
Certifications/Conformité ISO 9 001, ISO 14001, CE
Modèle Armoire, HMFvh 4011
Affichage Pantalla a color táctil y deslizante de 2,4 in en la puerta
Roulettes Non
Couleur Blanc
Type de condenseur Cable sobre tubo de pared trasera de bajo mantenimiento
Ports 1 x 10 mm de diámetro.
Garantie 2 ans pièces et main-d’œuvre, 5 ans de garantie prolongée optionnelle
Dégivrage Ciclo de apagado temporizado
Options de surveillance SmartCoolingHub
Compresseur Sans CFC
Ampérage 2,0 A
Type de bouchon CEE 7/7
Tension 220/240 V
Phase 1, phase unique