Spécification
| Minuteur | Oui |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Tension | 230 V |
| Capacité (métrique) | 5,7 L |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage rapide et facile des tamis de test et des outils de broyage |
| Hauteur (métrique) extérieure | 13 cm |
| Modèle | UR 1 |