Learn More
RETSCH Bain à ultrasons UR 2
Code produit 10620832 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
42 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10620832 42 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10620832 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 70.791.0003
Expédition estimée: 04-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Spécification
Minuteur Oui
Fréquence 50/60 Hz
Tension 230 V
Capacité (métrique) 42 L
Alimentation électrique 230V, 50/60Hz
À utiliser avec (application) Nettoyage rapide et facile des tamis de test et des outils de broyage
Hauteur (métrique) extérieure 20 cm
Modèle UR 2