Learn More
RETSCH Bain à ultrasons UR 3
Code produit 10359827 Tous les produits Retsch Produits
Change view
Click to view available options
Tension:
220/240 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension unitSize
10359827 220/240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10359827 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 70.791.0005
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Nettoyez les tamis de test et les outils de broyage facilement et rapidement Les bains à ultrasons Retsch™ UR 3 sont conçus pour le nettoyage simultané de 5 tamis de test de diamètre maximum 203 mm.
  • Le nettoyage doux et complet des tamis de test dans un bain à ultrasons augmente leur durée de vie
  • Les dommages qui pourraient survenir lors du nettoyage manuel sont évités
  • Nettoyage rapide, doux et très efficace
  • Universel et compact
  • Facile à utiliser, permet d’économiser du temps et des coûts
  • Dispersion et dégazage intensifs
  • Entretien minimum
  • Durabilité
Spécification
Minuteur Oui
Fréquence 50/60 Hz
Tension 220/240 V
Capacité (métrique) 45 L
Profondeur (métrique) 30 cm
Alimentation électrique 220-240 V, 50/60 Hz
À utiliser avec (application) Nettoyage rapide et facile des tamis de test et des outils de broyage
Hauteur (métrique) extérieure 30 cm
Modèle UR 3
Largeur (métrique) 50 cm
Largeur (métrique) du réservoir 50 cm