Learn More
MedChemExpress Uracil
Spécification
Spécification
| Poids moléculaire | 112.09 g/mol |
| Type de produit | Natural Products |
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Pureté | 97.0% |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 33.33 mg/mL (297.35 mM∣Need ultrasonic) |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 66-22-8 |