Learn More
Uracil-5-carbaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497977 1 g 1g
15407987 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497977 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51098.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1195-08-0 | C5H4N2O3 | 140.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1195-08-0
Formule moléculaire C5H4N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 140.10
Numéro MDL MFCD00192185
Clé InChI OHAMXGZMZZWRCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-formyluracil, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbaldehyde, uracil 5-carbaldehyde, uracil-5-carboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-formyl, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxaldehyde, 2,3h-pyrimidinedione, 5-formyl, 5-pyrimidinecarboxaldehyde,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo, zlchem 870
CID PubChem 304590
ChEBI CHEBI:80961
Nom IUPAC 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CNC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Uracil-5-carboxaldehyde
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 140.1
Pourcentage de pureté 97%