Learn More
Uracile-5-d1, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Uracil-5-D |
| CAS | 24897-50-5 |
| Formule moléculaire | C4 D H3 N2 O2 |
| Quantité | 0.25 g |
| Synonyme | 2,4(1 H,3 H)-Pyrimidinedione-5-d (9 CI, ACI), Uracil-5-d (7 CI, 8 CI), Uracil-5-D |
| Formule InChI | InChI=1 S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2 H,(H2,5,6,7,8)/i1D |
| SMILES | [2 H]C1=CNC(=O)NC1=O |
| Nom IUPAC | 5-deutéro-1 H-pyrimidine-2,4-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 113.093 |
| Poids de la formule | 113,034 g/mol |
| Afficher plus |