Learn More
Thermo Scientific Chemicals Uracile, + de 99 %
Code produit. 11483037
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
50g
Code produit. 11483037
Marque: Thermo Scientific Chemicals A15570.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 66-22-8 | C4H4N2O2 | 112.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
L’uracile est produit par hydrolyse de l’acide nucléique et utilisé dans la recherche biochimique. Il sert de régulateur allostérique et de coenzyme pour les réactions dans le corps humain et dans les plantes. Il réagit avec le fluor pour obtenir du 5-fluorouracile, un médicament anticancéreux. De plus, il est utilisé dans la distribution de médicaments et dans les produits pharmaceutiques. En outre, il est utilisé dans la synthèse de la caféine et dans la détermination de la contamination microbienne des tomates.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’ammoniac aqueux, la solution d’hydroxyde de sodium 1M et les alcalis. Non soluble dans l’éthanol et l’éther.
Remarques
Incompatible avec l’eau, l’air et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66-22-8
Formule moléculaire C4H4N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 112.09
Numéro MDL MFCD00006016
Clé InChI ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme uracil, 2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 2,4-dioxopyrimidine, pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, pirod, 2,4-pyrimidinedione, pyrod, hybar x
CID PubChem 1174
ChEBI CHEBI:17568
Nom IUPAC 1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES O=C1NC=CC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Uracil
Point de fusion ∼330°C
Plage de pourcentage du dosage ≥99%
Quantité 250 g
Beilstein 606623
Merck Index 14,9850
Informations sur la solubilité Soluble in water,aqueous ammonia,1M sodium hydroxide solution and alkalies. Insoluble in ethanol and ether.
Poids de la formule 112.09
Pourcentage de pureté ≥99%