Learn More
Uracile-d4, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Uracil (D4) |
| CAS | 24897-55-0 |
| Formule moléculaire | C42H4N2O2 |
| Quantité | 0.1 g |
| Formule InChI | InChI=1 S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2 H,(H2,5,6,7,8)/i1D,2 D/hD2 |
| SMILES | [2 H]N1C(=C([2 H])C(=O)N([2 H])C1=O)[2 H] |
| Nom IUPAC | 1,3,5,6-tétradeutéropyrimidine-2,4-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 116.11 |
| Poids de la formule | 116,0524 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 98 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique |