Learn More
Uracil, TRC
Code produit 17991795
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17991795 1 g 1g
17900885 5 g 5g
17950435 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17991795 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCU8010001G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66-22-8
Formule moléculaire C4 H4 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 112.09
Synonyme Uracil (8CI), 2,4-Dihydroxypyrimidine, 2,4-Dioxopyrimidine, 2,4-Pyrimidinediol, 2,4-Pyrimidinedione, 4-Hydroxyuracil, Hybar X, NSC 3970, Pirod, Pyrod, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, Pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Uracil, Lamivudine Imp. F (EP), Fluorouracil Imp. C (EP)
Nom IUPAC 1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES O=C1NC=CC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Uracil
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Poids de la formule 112.0273
Pourcentage de pureté >95%