Learn More
Chlorhydrate d’Urapidil, TRC
Code produit 30008138
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008138 500 mg 500mg
17973085 100 mg 100mg
17982225 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008138 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCU815400500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64887-14-5
Formule moléculaire C20 H29 N5 O3 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 423.94
Synonyme 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 6-[[3-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]propyl]amino]-1,3-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 6-[[3-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]propyl]amino]-1,3-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), Urapidil hydrochloride
Nom IUPAC 6-[3-[4-(2-méthoxyphényl)piperazine-1-yl]propylamino]-1,3-diméthylpyrimidine-2,4-dione ; Chlorhydrate
SMILES Cl.COc1ccccc1N2CCN(CCCNC3=CC(=O)N(C)C(=O)N3C)CC2
Spécification
Nom chimique ou matériau Urapidil Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H29N5O3.ClH/c1-22-18(15-19(26)23(2)20(22)27)21-9-6-10-24-11-13-25(14-12-24)16-7-4-5-8-17(16)28-3;/h4-5,7-8,15,21H,6,9-14H2,1-3H3;1H
Poids de la formule 423.2037
Pourcentage de pureté >95%