Learn More
Urapidil, MedChemExpress
Code produit 16474457
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16474457 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16474457 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0716
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
MedChemExpress Urapidil is an α1 adrenoreceptor antagonist and a 5-HT1A receptor agonist.
Urapidil is an α1 adrenoreceptor antagonist and a 5-HT1A receptor agonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau Urapidil
CAS 34661-75-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H29N5O3
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (64.52 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1N(C)C(C=C(NCCCN2CCN(C3=CC=CC=C3OC)CC2)N1C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 387.48
Poids de la formule 387.48
Pourcentage de pureté 99.94%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation