Learn More
URB754, TRC
Code produit 30452121
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452121 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30452121 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCU8220005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau URB754
CAS 86672-58-4
Formule moléculaire C16 H14 N2 O2
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H14N2O2/c1-10-3-6-12(7-4-10)17-16-18-14-8-5-11(2)9-13(14)15(19)20-16/h3-9H,1-2H3,(H,17,18)
SMILES Cc1ccc(NC2=Nc3ccc(C)cc3C(=O)O2)cc1
Nom IUPAC 6-méthyl-2-(4-méthylanilino)-3,1-benzoxazin-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 266.29
Poids de la formule 266.1055