Learn More
URB754, TRC
Code produit 30455257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455257 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30455257 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCU82200025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau URB754
CAS 86672-58-4
Formule moléculaire C16 H14 N2 O2
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H14N2O2/c1-10-3-6-12(7-4-10)17-16-18-14-8-5-11(2)9-13(14)15(19)20-16/h3-9H,1-2H3,(H,17,18)
SMILES Cc1ccc(NC2=Nc3ccc(C)cc3C(=O)O2)cc1
Nom IUPAC 6-méthyl-2-(4-méthylanilino)-3,1-benzoxazin-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 266.29
Poids de la formule 266.1055