Learn More
Urée, MP Biomedicals™
Code produit 11461702 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 lb.
Conditionnement:
1lb
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11461702 1 lb. 1lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11461702 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 04821519
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.39€
    59.85€ / 1lb
    Économisez 5.54€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
CAS 57-13-6
Point de fusion 133 °C
Formule moléculaire CH4N2O
Quantité 1 lb.
Synonyme carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
Informations sur la solubilité Insoluble dans l’alcool
Clé InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Poids moléculaire (g/mol) 60.06
CID PubChem 1176
ChEBI CHEBI:48376