Learn More
Urée, 98 %, extra pure, perles, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10648124 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10648124 10 kg Récipient en plastique 10kg
10434795 1 kg Bouteille en verre 1kg
10266970 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10648124 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 197460100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    148.65€ / 10kg
    Économisez 30.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-13-6
Formule moléculaire CH4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 60.06
Numéro MDL MFCD00008022
Clé InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
CID PubChem 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nom IUPAC urée
SMILES C(=O)(N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Urea
Note relative au nom 98%
Point de fusion 131.0°C to 135.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (ex N)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire H2NCONH2
Quantité 10 kg
Beilstein 03, 42
Fieser 01,1262; 02,455
Merck Index 15, 10052
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1080g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, concentrated hcl, practically insoluble in chloroform and ether, soluble in methanol: 16.6 g/100 mL, soluble in ethanol: 5 g/100 mL
Poids de la formule 60.06
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Forme physique Perles