Learn More
Urée, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489493
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489493 10,000 g 10000g
11469493 500 g 500g
11479493 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489493 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12360.0C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.60€
    110.65€ / 10000g
    Économisez 21.95€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60.056 g/mol
L’urée est un tissu brut utilisé pour la fabrication de résines organiques et est utilisée comme dénaturant de protéine en agriculture et dans les colorants, les carburants, les fluides fonctionnels, les intermédiaires, les additifs de peinture et les additifs de revêtement. L’urée est utilisée comme engrais à libération d’azote, alternative à la corrosion du sel de roche pour le déglaçage des routes, au brunissage des bretzels produits en usine, à l’ensemencement des nuages et au remplacement de solvants eutectiques profonds.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’urée est un tissu brut utilisé pour la fabrication de résines organiques et est utilisée comme dénaturant de protéine en agriculture et dans les colorants, les carburants, les fluides fonctionnels, les intermédiaires, les additifs de peinture et les additifs de revêtement. L’urée est utilisée comme engrais à libération d’azote, alternative à la corrosion du sel de roche pour le déglaçage des routes, au brunissage des bretzels produits en usine, à l’ensemencement des nuages et au remplacement de solvants eutectiques profonds.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, le méthanol, le glycérol, le benzène et l’acide chlorhydrique concentré. Pratiquement insoluble dans le chloroforme et l’éther.
Remarques
Stable à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-13-6
Formule moléculaire CH4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 60.056
Numéro MDL MFCD00008022
Clé InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
CID PubChem 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nom IUPAC urée
SMILES C(=O)(N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Urea
Point de fusion 130°C to 135°C
Densité 1.335
pH 9.2 to 9.5
Odeur Ammonia-like
Quantité 10,000 g
Beilstein 635724
Merck Index 14,9867
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,methanol,glycerol,benzene and concentrated hydrochloric acid. Practically insoluble in chloroform and ether.
Poids de la formule 60.06
Pourcentage de pureté ≥98%