Learn More
Urée, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10123430 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Sachet en plastique dans une boîte en carton refermable
Conditionnement:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10123430 1 kg Flacon en plastique 1kg
10665572 5 kg Récipient en plastique 5kg
11906921 25 kg Sachet en plastique dans une boîte en carton refermable 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10123430 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140750010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.50€
    32.65€ / 1kg
    Économisez 4.85€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-13-6
Formule moléculaire CH4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 60.06
Clé InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
CID PubChem 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nom IUPAC urée
SMILES C(=O)(N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Urea
Point de fusion 131.0°C to 135.0°C
Couleur Blanc
Résidus d’allumage 0.01% max
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NCONH2
Quantité 1 kg
Beilstein 03,42
Fieser 01,1262; 02,455
Merck Index 15,10052
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1080g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,concentrated hcl,practically insoluble in chloroform and ether,soluble in methanol: 16.6g/100 mL,soluble in ethanol: 5g/100 mL
Poids de la formule 60.06
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analyse
Matière insoluble 0.01% max
Forme physique Cristaux fins