Learn More
Thermo Scientific Chemicals Urée, 99,5 %, pour la biologie moléculaire, sans DNase, RNase et protéase
Code produit 10543704 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10543704 5 kg Flacon en verre 5kg
10366311 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10543704 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 327380050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-13-6
Formule moléculaire CH4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 60.06
Numéro MDL MFCD00008022
Clé InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
CID PubChem 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nom IUPAC urée
SMILES C(=O)(N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Urea
Note relative au nom DNAse, RNAse and Protease Free
Absorbance (8M in H2O), (8 M in H2O) at 0nm, 0.05 max. at 260nm, 0.05 max. at 280nm
Point de fusion 131.0°C to 135.0°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NCONH2
Quantité 5 kg
Beilstein 03, 42
Fieser 01,1262; 02,455
Merck Index 15, 10052
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1080g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, concentrated hcl, practically insoluble in chloroform and ether, soluble in methanol: 16.6 g/100 mL, soluble in ethanol: 5 g/100 mL
Poids de la formule 60.06
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Biologie moléculaire
Forme physique Solide