Learn More
Urée, ≥99,5 %, qualité biologie moléculaire, ultra-pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15845488 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15845488 1 kg Flacon en plastique 1kg
15665327 5 kg Flacon en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15845488 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J75826.A1
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Agent chaotropique utilisé dans l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide dénaturant. Lorsque l’urée 8M n’est pas suffisamment dénaturante, il est possible d’y inclure 40 % de formamide.
  • Chaotropic agent used in denaturing polyacrylamide gel electrophoresis.
  • When 8M urea is not sufficiently denaturing, 40% formamide may be included.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-13-6
Formule moléculaire CH4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 60.056
Numéro MDL MFCD00008022
Clé InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
CID PubChem 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nom IUPAC urée
SMILES C(=O)(N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Urea
Point de fusion 132°C to 135°C
Densité 1.335
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire NH2CONH2
Quantité 1 kg
Beilstein 635724
Gravité spécifique 1.335
Poids de la formule 60.06
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Biologie moléculaire
Forme physique Poudre cristalline