Learn More
Urée ≥ 99 %, (cristallin / réactif qualité ACS), MP Biomedicals
Code produit 11444682 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444682 5 kg 5kg
11434682 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11444682 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219145005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00€
    276.15€ / 5kg
    Économisez 13.85€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 57-13-6
Formule moléculaire CH4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 60.056
Clé InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
CID PubChem 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nom IUPAC urée
SMILES C(=O)(N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Urea
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Quantité 5 kg
Poids de la formule 60.06
Qualité Réactif ACS
Forme physique Cristalline