Learn More
Urée 99 % (poudre cristalline blanche ou granulés / ultra pure), MP Biomedicals
Code produit 11422002 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 lb.
Conditionnement:
5lb
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422002 5 lb. 5lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11422002 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210569505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    101.85€ / 5lb
    Économisez 5.15€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 57-13-6
Formule moléculaire CH4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 60.056
Clé InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
CID PubChem 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nom IUPAC urée
SMILES C(=O)(N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Urea
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99%
Notes de pourcentage du dosage 4X cristallisé
Quantité 5 lb.
Poids de la formule 60.1
Qualité Ultrapure
Forme physique Poudre cristalline ou granulés