Learn More
Urée, certifiée AR pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10578260 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
3 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
3kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10578260 3 kg Récipient de poudre en plastique 3kg
10102790 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
10687422 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10578260 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur U/0500/63
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Ajouter au panier
CH4N2O, numéro CAS 57-13-6, acide carbamimidique, alphadrate, carbonyldiamide, isourée, urevert, ureaphil, pseudourée, uréophile, carbonyldiamine, carbamide, 5 kg, CHEBI:48376, blanc, 60,06 g/mol, XSQUKJJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N, 131°C, 8022, 60,056, fût en plastique, 7,5 à 9,5, solide, 1176, C(-O)(N)N.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-13-6
Formule moléculaire CH4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 60.056
Numéro MDL 8022
Clé InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
CID PubChem 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nom IUPAC urée
SMILES C(=O)(N)N
Spécification
Point de fusion 131 °C
Couleur Blanc
pH 7,5 à 9,5
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 3 kg
Poids de la formule 60,06g/mol
Tension de vapeur 1.25mmHg 25
Forme physique Solide