Learn More
Le peroxyde d’hydrogène d’urée, comprimés de 1 g, stabilisé, contient 35 % (poids) de H2O2, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11924381 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11924381 5 kg Récipient en plastique -
10420321 250 g Flacon en verre 250g
10266620 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11924381 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 241020051
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 124-43-6 | CH6N2O3 | 94.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-43-6 , 7722-88-5
Formule moléculaire CH6N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 94.07
Clé InChI AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme urea hydrogen peroxide, carbamide peroxide, percarbamide, urea peroxide, urea dioxide, hydrogen peroxide urea, urea hydroperoxide, hydroperit, hydroperite, percarbamid
CID PubChem 31294
ChEBI CHEBI:75178
Nom IUPAC Peroxyde d’hydrogène ; urée
SMILES C(=O)(N)N.OO
Spécification
Nom chimique ou matériau Urea hydrogen peroxide
Point de fusion 75.0°C to 85.0°C
Couleur Blanc
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire CO(NH2)2·H2O2
Quantité 5 kg
Fieser 16,379; 17,401
Merck Index 15,1784
Informations sur la solubilité Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: alcohol and ether decomposes the product to h2o2, and urea, soluble in ethylene glycol
Stabilisateur 1% sodium pyrophosphate
Poids de la formule 94.07
Pourcentage de pureté ≥33.5% (H2O2)
Forme physique Comprimés
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Urea hydrogen peroxide (1 g tablets), stabilized, contains 35 wt% H2O2
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.