Learn More
Adduit de peroxyde d’hydrogène d’urée, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368835
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368835 25 g 25g
11378835 100 g 100g
11388835 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11368835 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13940.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 124-43-6 | CH6N2O3 | 94.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le peroxyde d’hydrogène d’urée est un antiseptique, un désinfectant et un agent de blanchiment utilisé respectivement dans les produits pharmaceutiques et les cosmétiques. Il est utilisé dans le blanchiment des dents et soulage l’inflammation mineure des gencives, des surfaces muqueuses buccales et des lèvres. Il trouve son application dans la préparation des plastiques, le développement de l’impression bleue et la modification de l’amidon. De plus, il est utilisé comme source de peroxyde d’hydrogène facilement manipulé en laboratoire.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec l’anhydride acétique, l’aniline et les acides carboxyliques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-43-6
Formule moléculaire CH6N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 94.07
Numéro MDL MFCD00013119
Clé InChI AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme urea hydrogen peroxide, carbamide peroxide, percarbamide, urea peroxide, urea dioxide, hydrogen peroxide urea, urea hydroperoxide, hydroperit, hydroperite, percarbamid
CID PubChem 31294
ChEBI CHEBI:75178
Nom IUPAC Peroxyde d’hydrogène ; urée
SMILES C(=O)(N)N.OO
Spécification
Nom chimique ou matériau Urea hydrogen peroxide adduct
Point de fusion ∽90°C (decomposition)
Odeur Odorless
Formule linéaire H2NCONH2·H2O2
Quantité 25 g
Numéro UN UN1511
Beilstein 3680414
Sensibilité Very Hygroscopic
Merck Index 14,1782
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 94.07
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrogen peroxide--urea
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Urea, compound withhydrogen peroxide