Learn More
Urée, MP Biomedicals
Code produit 11404976 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
1 kg
25 lb.
Conditionnement:
1kg
25lb
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11404976 50 g 50g
11414976 25 lb. 25lb
15709160 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11404976 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 04821518
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.54€
    38.85€ / 50g
    Économisez 5.69€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
  • Dissoudre l’urée dans de l’eau déionisée à la concentration souhaitée
  • Tous les 10 ml de solution, ajouter 1 g d’Amberlite™ IRA-910
  • Mélanger pendant une heure à température ambiante
Identifiants chimiques
CAS 57-13-6
Formule moléculaire CH4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 60.056
Numéro MDL MFCD00008022
Clé InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
CID PubChem 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nom IUPAC urée
SMILES C(=O)(N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau UREA
Point de fusion 130 °C à 140 °C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 135 °C (décomposition)
Formule linéaire CH4N2O
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Un gramme se dissout dans 1 mL d’eau, 10 mL d’éthanol à 95 %, 1 mL d’éthanol bouillant à 95 %, 20 mL d’éthanol absolu, 6 mL de méthanol, 2 mL de glycérol ; Soluble dans de l’acide chlorhydrique concentré ; presque insoluble en chloroforme, en éther.
Poids de la formule 60.06
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité Ultra pure
Forme physique Prills