Description
- Dissoudre l’urée dans de l’eau déionisée à la concentration souhaitée
- Tous les 10 ml de solution, ajouter 1 g d’Amberlite™ IRA-910
- Mélanger pendant une heure à température ambiante
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | UREA |
| Point de fusion | 130 °C à 140 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 135 °C (décomposition) |
| Formule linéaire | CH4N2O |
| Quantité | 1 kg |
| Informations sur la solubilité | Un gramme se dissout dans 1 mL d’eau, 10 mL d’éthanol à 95 %, 1 mL d’éthanol bouillant à 95 %, 20 mL d’éthanol absolu, 6 mL de méthanol, 2 mL de glycérol ; Soluble dans de l’acide chlorhydrique concentré ; presque insoluble en chloroforme, en éther. |
| Poids de la formule | 60.06 |
| Pourcentage de pureté | ≥99 % |
| Qualité | Ultra pure |
| Afficher plus |