Learn More
Invitrogen™ Urea Nitrogen (BUN) Colorimetric Detection Kit
Code produit 15768437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 96 tests
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15768437 2 x 96 tests 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15768437 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EIABUN
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Includes
Plaques à 96 puits, étalon, autres réactifs et tampons spécifiques au dosage et fiche technique spécifique au lot.
Concentrations d’azote uréique (BUN) de dosage dans les milieux de culture des sérums, du plasma, de l’urine, de la salive et des tissus.
Le kit de détection d’azote uréique (BUN), à usage de recherche uniquement, est un dosage colorimétrique conçu pour la quantification et la détection de l’azote uréique dans les échantillons de milieux de culture de sérum, de plasma, d’urine, de salive et de tissus.
Ce kit complet prêt à l’emploi comprend une ou plusieurs plaques transparentes à 96 puits, un étalon d’azote uréique et d’autres composants pour effectuer le dosage. Ce kit nécessite l’utilisation d’un lecteur de microplaques à 96 puits capable de lire l’absorption optique à 450 nm.
Caractéristiques de performance
• Type de dosage : kit de détection colorimétrique
• Types d’échantillons : échantillons de milieu de culture de tissus, salive, urine, plasma et sérum
• Sensibilité : 0,030 mg/dl
• Plage de la courbe standard : 0,156–10 mg/dl
• Réactivité : indépendante de l’espèce
Contexte
L’urée est un sous-produit du métabolisme protéique produit par le foie ; elle est éliminée du sang par les reins. L’urée passe librement à travers le glomérule, mais elle est réabsorbée par les tubules rénaux proportionnellement au débit. Plus le débit est élevé, plus la quantité d’azote uréique est évacuée de la circulation et éliminée par les reins. L’azote uréique est identique chez toutes les espèces et ce kit mesure l’azote uréique provenant de sources autres qu’humaines.
Principe du dosage
Le kit de détection colorimétrique de l’azote uréique (BUN) est conçu pour mesurer quantitativement l’azote uréique dans une variété d’échantillons. Un étalon d’azote uréique est fourni pour générer une courbe d’étalonnage pour le dosage et tous les échantillons doivent être lus à partir de la courbe d’étalonnage. Les échantillons sont mélangés avec les réactifs colorimétriques A et B et incubés à température ambiante pendant 30 minutes. Le produit coloré est lu à 450 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Plaque(s) à 96 puits, étalons, autres réactifs et tampons spécifiques au dosage et fiche technique spécifique au lot.
Conserver à 2–8°C.
Format du kit d’immunoessai Kit de détection
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques
Identification génétique (Entrez) Non codant
Symbole de gène(s) Non codant
Quantité 2 x 96 tests
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Kit cible nommé Azote uréique (BUN)