Learn More
Urée, puriss. p.a., réactif ACS, ≥99,5 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit 16645823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16645823 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16645823 Fournisseur Fluka Code fournisseur 33247H2.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    180.00€ / 2.5kg
    Économisez 11.00€
    5% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Urea
CAS 57-13-6
% max. CAS 1
Couleur Blanc
Densité 1,32 g/cm3 (20 °C)
pH 9 à 10
Formule moléculaire CH4N2O
Quantité 2.5 kg
Clé InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(N)=O
Nom IUPAC urée
Poids moléculaire (g/mol) 60.06
Qualité Réactif pharmacopée Organics