Learn More
Urée, qualité réactif, MP Biomedicals™
Code produit 11447431 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11447431 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11447431 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02103209.5
 Article restreint
Expédition estimée: 29-01-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau Urea
CAS 57-13-6
Couleur Blanc
Densité 1,335 g/cm3 à 20 °C
Formule moléculaire CH4N2O
Quantité 500 g
Synonyme carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
Clé InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(N)N
Nom IUPAC urée
Poids moléculaire (g/mol) 60.056
CID PubChem 1176
ChEBI CHEBI:48376
Poids de la formule 60.06
Qualité Réactif
Forme physique Prills