Learn More
Urée, ultra pure, 25 kg, MP Biomedicals
Code produit 11491702 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 kg
Conditionnement:
25kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491702 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11491702 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 04821531
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00€
    964.95€ / 25kg
    Économisez 50.05€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
57-13-6 Pureté : ≥ 99% Métaux lourds (sous forme de Pb) : < < 0,002 ppm Dia. ext. (260 nm) d’une solution M7 : < < 0,05 Dénaturant protéique
Spécification
Nom chimique ou matériau Urea
CAS 57-13-6
Formule moléculaire CH4N2O
Quantité 25 kg
Synonyme carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
Clé InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(N)N
Nom IUPAC urée
Poids moléculaire (g/mol) 60.056
CID PubChem 1176
ChEBI CHEBI:48376
Qualité Ultrapure