Learn More
Urée, ultra pure, 5 kg, MP Biomedicals
Code produit 11481702 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 kg
Conditionnement:
5kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11481702 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11481702 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 04821530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    424.00€
    403.20€ / 5kg
    Économisez 20.80€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
57-13-6 Pureté : ≥ 99% Métaux lourds (sous forme de Pb) : < < 0,002 ppm Dia. ext. (260 nm) d’une solution M7 : < < 0,05 Dénaturant protéique
Spécification
Nom chimique ou matériau Urea
CAS 57-13-6
Formule moléculaire CH4N2O
Quantité 5 kg
Synonyme carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
Clé InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(N)N
Nom IUPAC urée
Poids moléculaire (g/mol) 60.056
CID PubChem 1176
ChEBI CHEBI:48376
Qualité Ultrapure