Specifications
| Nom chimique ou matériau | Urea |
| CAS | 57-13-6 |
| Formule moléculaire | CH4N2O |
| Quantité | 5 lb. |
| Synonyme | carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate |
| Clé InChI | XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(=O)(N)N |
| Nom IUPAC | urée |
| Poids moléculaire (g/mol) | 60.056 |
| CID PubChem | 1176 |
| Show More |