Specifications
| Nom chimique ou matériau | Urea |
| CAS | 57-13-6 |
| Couleur | Blanc |
| Densité | 1,335 g/cm3 à 20 °C |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥99 % |
| Formule moléculaire | CH4N2O |
| Numéro MDL | MFCD00008022 |
| Quantité | 10 kg |
| Synonyme | carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate |
| Clé InChI | XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |